AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäße
0,6 ml, Natur, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, low binding, 20000×g, 500 pieces/bag
  BZYM710136
Marketsource
 :   BIOZYM
Reaktionsgefäße
  BZYM710136
 :  BIOZYM
Marketsource
Reaktionsgefäße
0,6 ml, Natur, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, low binding, 20000×g, 500 pieces/bag
SFr. 26.02
1 * 500 ST
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • DNase-, RNase free
With or without cap.
Documents
  • Verpackt:
    500 pieces/bag
  • Typ:
    With attached cap
  • Ausführung:
    Graduated, conical bottom, non sterile, low binding
  • Kapazität:
    0,6 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    22
  • RZB max.:
    20000×g