AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäße
0,6 ml, Natur, with attached cap, Graduated, conical bottom, sterile, 20000×g, 500 pieces/bag (individually wrapped )
Katalognr. BZYM710135
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Reaktionsgefäße
Katalognr. BZYM710135
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Reaktionsgefäße
0,6 ml, Natur, with attached cap, Graduated, conical bottom, sterile, 20000×g, 500 pieces/bag (individually wrapped )
Preis
SFr. 49.65
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • DNase-, RNase free
With or without cap.
Documents
Technische Daten
  • Verpackt:
    500 pieces/bag (individually wrapped )
  • Typ:
    with attached cap
  • Ausführung:
    Graduated, conical bottom, sterile
  • Kapazität:
    0,6 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    04
  • RZB max.:
    20000×g