AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsgefäße
0,6 ml, Violett, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, 20000×g, 1000 pieces/bag
Katalognr. BZYM710126
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Reaktionsgefäße
Katalognr. BZYM710126
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Reaktionsgefäße
0,6 ml, Violett, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, 20000×g, 1000 pieces/bag
Preis
32.89 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • DNase-, RNase free
With or without cap.
Technische Daten
  • Verpackt:
    1000 pieces/bag
  • Typ:
    With attached cap
  • Ausführung:
    Graduated, conical bottom, non sterile
  • Kapazität:
    0,6 ml
  • Farbe:
    Violett
  • Seq:
    11
  • RZB max.:
    20000×g