Reaktionsgefäße
0,6 ml, Natur, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, 20000×g, 1000 pieces/bag
Katalognr. BZYM710120
Marketsource
Anbieter: BIOZYM
Direkt zu
Product Details & Documents
PE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- DNase-, RNase free
With or without cap.
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Verpackt:1000 pieces/bag
- Typ:With attached cap
- Ausführung:Graduated, conical bottom, non sterile
- Kapazität:0,6 ml
- Farbe:Natur
- Seq:08
- RZB max.:20000×g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..