AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsgefäße
0,6 ml, Violett, With attached cap, Non graduated, conical bottom, non sterile, 20000×g, 1000 pieces/bag
  BZYM710106
Marketsource
 :   BIOZYM
Reaktionsgefäße
  BZYM710106
 :  BIOZYM
Marketsource
Reaktionsgefäße
0,6 ml, Violett, With attached cap, Non graduated, conical bottom, non sterile, 20000×g, 1000 pieces/bag
1 * 1.000 ST
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • DNase-, RNase free
With or without cap.
  • Verpackt:
    1000 pieces/bag
  • Typ:
    With attached cap
  • Ausführung:
    Non graduated, conical bottom, non sterile
  • Kapazität:
    0,6 ml
  • Farbe:
    Violett
  • Seq:
    19
  • RZB max.:
    20000×g