Probenröhrchen
2,0 ml, Frei stehend, Klar, mit seitlichem Etikett, graduiert in 0,25 ml Unterteilungen, PP, , , , Schraubverschluss mit Befestigungsöse, , Steril
Katalognr. BZYM710067
Marketsource
Anbieter: BIOZYM
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
Mit oder ohne PP-Schraubverschlüssen.
:
:
Technische Daten
- Sterilität:Steril
- Typ:Schraubverschluss mit Befestigungsöse
- Kapazität:2,0 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:mit seitlichem Etikett, graduiert in 0,25 ml Unterteilungen
- Material:PP
- Seq:24
- Boden:Frei stehend