Probenröhrchen
0,5 ml, Frei stehend, Klar, ohne seitliches Etikett, PP, , , , Schraubverschluss mit Befestigungsöse, , Steril
Catalog # BZYM710065
Marketsource
Supplier: BIOZYM
Jump to:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
Mit oder ohne PP-Schraubverschlüssen.
Ordering information:
Delivery information:
Specifications
- Sterilität:Steril
- Typ:Schraubverschluss mit Befestigungsöse
- Kapazität:0,5 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:ohne seitliches Etikett
- Material:PP
- Seq:16
- Boden:Frei stehend