Probenröhrchen
1,5 ml, Konischer Boden, Klar, mit seitlichem Etikett, PP, , , , Schraubverschluss mit Befestigungsöse, , Steril
Katalognr. BZYM710062
Marketsource
Anbieter: BIOZYM
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
Mit oder ohne PP-Schraubverschlüssen.
:
:
Technische Daten
- Sterilität:Steril
- Typ:Schraubverschluss mit Befestigungsöse
- Kapazität:1,5 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:mit seitlichem Etikett
- Material:PP
- Seq:19
- Boden:Konischer Boden