Probenröhrchen
0,5 ml, Konischer Boden, Klar, ohne seitliches Etikett, PP, , , , Schraubverschluss ohne Befestigungsöse, , Steril
Katalognr. BZYM710051
Marketsource
Anbieter: BIOZYM
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
Mit oder ohne PP-Schraubverschlüssen.
Ordering information:
Delivery information:
Technische Daten
- Sterilität:Steril
- Typ:Schraubverschluss ohne Befestigungsöse
- Kapazität:0,5 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:ohne seitliches Etikett
- Material:PP
- Seq:13
- Boden:Konischer Boden