Probenröhrchen
0,5 ml, Frei stehend, Braun, mit seitlichem Etikett, PP,
Katalognr. BZYM710016
Marketsource
Anbieter: BIOZYM
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
Mit oder ohne PP-Schraubverschlüssen.
:
:
Technische Daten
- Kapazität:0,5 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:mit seitlichem Etikett
- Material:PP
- Seq:04
- Boden:Frei stehend