Probenröhrchen
1,5 ml, Konischer Boden, Braun, mit seitlichem Etikett, PP,
Katalognr. BZYM710006
Marketsource
Anbieter: BIOZYM
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
Mit oder ohne PP-Schraubverschlüssen.
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Kapazität:1,5 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:mit seitlichem Etikett
- Material:PP
- Seq:06
- Boden:Konischer Boden