AuftragsverfolgungKontakt
Glass wool | Avantor
Glass wool
Glass fiber wadding, silanized
Katalognr. MANA718002
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Glass wool
Katalognr. MANA718002
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Glass wool
Glass wool
Glass fiber wadding, silanized
Preis
SFr. 44.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Glass fiber wadding, silanized
  • Seq:
    02