AuftragsverfolgungKontakt
Glass wool | Avantor
Glass wool
Glass wool, long fibers, DMCS treated, for packed GC columns
Katalognr. MANA706201
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Glass wool
Katalognr. MANA706201
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Glass wool
Glass wool
Glass wool, long fibers, DMCS treated, for packed GC columns
Preis
SFr. 117.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Glass wool, long fibers, DMCS treated, for packed GC columns
  • Seq:
    01