Phasentrennpapier
MN 616 WA, , 90 mm
N° de catalogue MANA484009
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Aller à
Product Details & Documents
Diese Papiere werden durch Imprägnierung mit Silikon hydrophob (wasserundurchlässig) gemacht. Mithilfe dieser Filter lässt sich Wasser durch einfache Filtration elegant von nicht wassermischbaren organischen Lösungsmitteln trennen.
Spécifications
- Sorte:MN 616 WA
- Größe:90 mm
- Cat. No.:MANA484009
- Filtriergeschwindigkeit:27 s (Herzberg)
- Stärke:0,2 mm
- Gewicht:85 g/m²
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..