AuftragsverfolgungKontakt
Glaswolle
Glaswolle
, Qualitative Filterflocs, MN 101
Catalog # MANA481110
Supplier:   MACHEREY-NAGEL
Glaswolle
Catalog # MANA481110
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Glaswolle
Glaswolle
, Qualitative Filterflocs, MN 101
Price
58.20 SFr.
Log in for availability
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Filterhilfsmittel bringen schwierige Niederschläge und kolloidale Partikel in eine leicht filtrierbare Form. Bei schleimigen und stark lyophilen, quellenden Niederschlägen verhindern die Fasern der Filterflocken die Bildung einer durchgehenden, undurchlässigen Schicht auf dem Filter. Der entstehende Filterkuchen bleibt porös und durchlässig, und ein Verstopfen des Filters wird verhindert.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Qualitative Filterflocs, MN 101
  • Seq:
    02