Phasentrennpapier
MN 617 WA, , 185 mm
Katalognr. MANA430018
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Papiere werden durch Imprägnierung mit Silikon hydrophob (wasserundurchlässig) gemacht. Mithilfe dieser Filter lässt sich Wasser durch einfache Filtration elegant von nicht wassermischbaren organischen Lösungsmitteln trennen.
Technische Daten
- Sorte:MN 617 WA
- Größe:185 mm
- Cat. No.:MANA430018
- Filtriergeschwindigkeit:8 s (Herzberg)
- Stärke:0,2 mm
- Gewicht:85 g/m²