Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Glaswolle | Avantor
Glaswolle
, Aschefreie, quantitative Filterflocs, MN 2101
Katalognr. MANA281120
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Glaswolle
Katalognr. MANA281120
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Glaswolle
Glaswolle
, Aschefreie, quantitative Filterflocs, MN 2101
Preis
SFr. 72.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Filterhilfsmittel bringen schwierige Niederschläge und kolloidale Partikel in eine leicht filtrierbare Form. Bei schleimigen und stark lyophilen, quellenden Niederschlägen verhindern die Fasern der Filterflocken die Bildung einer durchgehenden, undurchlässigen Schicht auf dem Filter. Der entstehende Filterkuchen bleibt porös und durchlässig, und ein Verstopfen des Filters wird verhindert.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Aschefreie, quantitative Filterflocs, MN 2101
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..