AuftragsverfolgungKontakt
Base materials | Avantor
Base materials
Tryptone Biochemica, Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. APPCA1553.1000
Anbieter:   PanReac AppliChem
Base materials
Katalognr. APPCA1553.1000
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  
Base materials
Base materials
Tryptone Biochemica, Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  
Preis
335.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Components of many microbiological growth media.
  • Store in a dry place
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
  • Bezeichnung:
    Tryptone Biochemica