AuftragsverfolgungKontakt
Base materials
Base materials
Tryptone Biochemica, Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Catalog # APPCA1553.0500
Supplier:   PanReac AppliChem
Base materials
Catalog # APPCA1553.0500
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Base materials
Base materials
Tryptone Biochemica, Glasflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Number:  
Price
189.00 SFr.
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Components of many microbiological growth media.
  • Store in a dry place
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
  • Bezeichnung:
    Tryptone Biochemica