AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Saccharose | Avantor
D(+)-Saccharose
5 kg
Katalognr. A2211.5000
Anbieter:   PanReac AppliChem
D(+)-Saccharose
Katalognr. A2211.5000
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  57-50-1
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
5 kg
CAS Nummer:  57-50-1
Preis
SFr. 313.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • CAS Nummer:57-50-1
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL-Nummer:MFCD00006626
  • Molekulargewicht:342.3 g/mol
  • Merck-Index:13,08966
  • Schmelzender Platingehalt:169…170 °C
  • Dichte:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-334-9
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    5 kg
Technische Daten