AuftragsverfolgungKontakt
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. A1076.0250
Anbieter:   PanReac AppliChem
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Katalognr. A1076.0250
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  1132-61-2
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  1132-61-2
Preis
SFr. 196.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
  • CAS Nummer:1132-61-2
  • Formel:C₇H₁₅NO₄S
  • MDL-Nummer:MFCD00006183
  • Molekulargewicht:209.27 g/mol
  • Merck-Index:13,06288
  • Schmelzender Platingehalt:> 250 °C
  • Blitz Pt:110 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:214-478-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g