AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Catalog # A4859.1000
Supplier:   PanReac AppliChem
Natriumpyruvat
Catalog # A4859.1000
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  113-24-6
Natriumpyruvat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Number:  113-24-6
Price
SFr. 853.00
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  • CAS Number:113-24-6
  • Formula:CH₃COCOONa
  • MDL Number:MFCD00002586
  • Molecular Weight:110.04 g/mol
  • Melting Pt:220…230 °C
  • Density:1,718 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:204-024-4
Documents
Certificates
Search by Lot Number
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg