AuftragsverfolgungKontakt
Gentamicinsulfat
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. A1492.0005
Gesundheit
Anbieter:   PanReac AppliChem
Gentamicinsulfat
Katalognr. A1492.0005
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  1405-41-0
Gentamicinsulfat
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  1405-41-0
Preis
SFr. 61.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • CAS Nummer:1405-41-0
  • MDL-Nummer:MFCD00270181
  • Merck-Index:13,04403
  • Schmelzender Platingehalt:218…237 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-778-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g