Cycloheximid
Glasflasche für Feststoffe, 1 g
Anbieter: PanReac AppliChem
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
- CAS Nummer:66-81-9
- Formel:C₁₅H₂₃NO₄
- MDL-Nummer:MFCD00082346
- Molekulargewicht:281.35 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-636-0
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 g