AuftragsverfolgungKontakt
Chloramphenicol
Glass bottle for solids, 50 g
Katalognr. A1806.0050
Gesundheit
Anbieter:   PanReac AppliChem
Chloramphenicol
Katalognr. A1806.0050
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  56-75-7
Chloramphenicol
Glass bottle for solids, 50 g
CAS Nummer:  56-75-7
Preis
67.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
  • CAS Nummer:56-75-7
  • Formel:Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00078159
  • Molekulargewicht:323.13 g/mol
  • Merck-Index:13,02087
  • Siedepunkt:645 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:150 °C
  • Dichte:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-287-4
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 g
Technische Daten