AuftragsverfolgungKontakt
Ethidiumbromid -Lösung 0,07 % | Avantor
Ethidiumbromid -Lösung 0,07 %
Glasflasche, 15 mL
Katalognr. A2273.0015
Anbieter:   PanReac AppliChem
Ethidiumbromid -Lösung 0,07 %
Katalognr. A2273.0015
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  1239-45-8
Ethidiumbromid -Lösung 0,07 %
Glasflasche, 15 mL
CAS Nummer:  1239-45-8
Preis
SFr. 96.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 15 mL
Product Details & Documents
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
 : Supplied in a dropper bottle.
Synonyme:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • CAS Nummer:1239-45-8
  • Formel:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011724
  • Molekulargewicht:394.31 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    15 mL
Technische Daten