Fmoc-Met-OH
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. BACE4003154.0025
Marketsource
Anbieter: BACHEM BIOCHEMICA
Fmoc-Met-OH
Katalognr. BACE4003154.0025
Anbieter: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer: 71989-28-1
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: N-Fmoc-L-methionine, FMOC-L-Methionine
- CAS Nummer:71989-28-1
- Formel:C₂₀H₂₁NO₄S
- MDL-Nummer:MFCD00037134
- Molekulargewicht:371.46 g/mol
- EINECS:276-258-5
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g



