Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Ac-DL-Pro-OH

Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. BACE4013912.0025
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
Ac-DL-Pro-OH
Katalognr. BACE4013912.0025
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  1074-79-9
Ac-DL-Pro-OH

Glass bottle for solids, 25 g

CAS Nummer:  1074-79-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1-Acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Acetyl-DL-Proline
  • CAS Nummer:1074-79-9
  • Formel:C₇H₁₁NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00063230
  • Molekulargewicht:157.17 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.