AuftragsverfolgungKontakt
Ac-DL-Pro-OH
Ac-DL-Pro-OH
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. BACE4013912.0005
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
Ac-DL-Pro-OH
Katalognr. BACE4013912.0005
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  1074-79-9
Ac-DL-Pro-OH
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  1074-79-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  1-Acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Acetyl-DL-Proline
  • CAS Nummer:1074-79-9
  • Formel:C₇H₁₁NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00063230
  • Molekulargewicht:157.17 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g
Technische Daten