Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Aprotinin | Avantor

Aprotinin

Glasflasche für Feststoffe, 25 mg
Katalognr. BACE4035911.0025
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
Aprotinin
Katalognr. BACE4035911.0025
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  
Aprotinin

Glasflasche für Feststoffe, 25 mg

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 449.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 mg
  • Cat. No.:
    BACE4035911.0025
  • CAS Nr.:
    9087-70-1
  • Molecular formula:
    C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
  • MDL No.:
    MFCD00130541
  • Lagerbedingungen:
    Refrigerator
  • Protein/Peptid-Name:
    Aprotinin
  • Proteinsynonym:
    Trypsin inhibitor, pancreatic basic

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.