Aprotinin
Glasflasche für Feststoffe, 5 mg
Katalognr. BACE4035911.0005
Marketsource
Anbieter: BACHEM BIOCHEMICA
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:5 mg
- Cat. No.:BACE4035911.0005
- CAS Nr.:9087-70-1
- Molecular formula:C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
- MDL No.:MFCD00130541
- Lagerbedingungen:Refrigerator
- Protein/Peptid-Name:Aprotinin
- Proteinsynonym:Trypsin inhibitor, pancreatic basic
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



