AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Isoleucin
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. BACE4006515.0005
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
D(-)-Isoleucin
Katalognr. BACE4006515.0005
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  319-78-8
D(-)-Isoleucin
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  319-78-8
Preis
SFr. 1’091.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
  • CAS Nummer:319-78-8
  • Formel:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00064221
  • Molekulargewicht:131.17 g/mol
  • Siedepunkt:235 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:98 °C
  • Dichte:1,224 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:206-269-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g