Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Isoleucin

D(-)-Isoleucin

Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. BACE4006515.0001
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
D(-)-Isoleucin
Katalognr. BACE4006515.0001
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  319-78-8
D(-)-Isoleucin

Glass bottle for solids, 1 g

CAS Nummer:  319-78-8
Preis
SFr. 272.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
  • CAS Nummer:319-78-8
  • Formel:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00064221
  • Molekulargewicht:131.17 g/mol
  • Siedepunkt:235 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:98 °C
  • Dichte:1,224 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1.224 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:206-269-2
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.