D(+)-Tyrosin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. BACE4026808.0025
Marketsource
Anbieter: BACHEM BIOCHEMICA
D(+)-Tyrosin
Katalognr. BACE4026808.0025
Anbieter: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer: 556-02-5
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: H-D-Tyr-OH
- CAS Nummer:556-02-5
- Formel:C₉H₁₁NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00063073
- Molekulargewicht:181.19 g/mol
- Merck-Index:12,09970
- Siedepunkt:351 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:285 °C
- EINECS:209-112-6
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
- Cat. No.:BACE4026808.0025



