AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Tyrosin
Glass bottle for solids, 5 g
  BACE4026808.0005
Marketsource
D(+)-Tyrosin
  BACE4026808.0005
Marketsource
 :  556-02-5
D(+)-Tyrosin
Glass bottle for solids, 5 g
 :  556-02-5
1 * 5 g
 :  H-D-Tyr-OH
  •  :556-02-5
  •  :C₉H₁₁NO₃
  •  :MFCD00063073
  •  :181.19 g/mol
  •  :12,09970
  •  :351 °C (1013 hPa)
  •  :285 °C
  •  :209-112-6
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g