Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
β-Alanin

β-Alanin

Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. BACE4030329.0250
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
β-Alanin
Katalognr. BACE4030329.0250
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  107-95-9
β-Alanin

Glasflasche für Feststoffe, 250 g

CAS Nummer:  107-95-9
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
  • CAS Nummer:107-95-9
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008200
  • Molekulargewicht:89.09 g/mol
  • Merck-Index:13,00204
  • Siedepunkt:201 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:94 °C
  • Dichte:1,44 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-536-5
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g

Technische Daten