Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

D-Alanin

Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. BACE4029158.0100
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
D-Alanin
Katalognr. BACE4029158.0100
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  338-69-2
D-Alanin

Glasflasche für Feststoffe, 100 g

CAS Nummer:  338-69-2
Preis
SFr. 491.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS Nummer:338-69-2
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008077
  • Molekulargewicht:89.09 g/mol
  • Merck-Index:13,00203
  • Siedepunkt:189 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:79 °C
  • EINECS:206-418-1
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g

Technische Daten