Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
D-Alanin | Avantor

D-Alanin

Glasflasche für Feststoffe, 25 g
Katalognr. BACE4029158.0025
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
D-Alanin
Katalognr. BACE4029158.0025
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  338-69-2
D-Alanin

Glasflasche für Feststoffe, 25 g

CAS Nummer:  338-69-2
Preis
163.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS Nummer:338-69-2
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008077
  • Molekulargewicht:89.09 g/mol
  • Merck-Index:13,00203
  • Siedepunkt:189 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:79 °C
  • EINECS:206-418-1
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.