AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Valin
L(+)-Valin
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. BACE4031328.0250
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
L(+)-Valin
Katalognr. BACE4031328.0250
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  72-18-4
L(+)-Valin
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  72-18-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
  • CAS Nummer:72-18-4
  • Formel:C₅H₁₁NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064220
  • Molekulargewicht:117.15 g/mol
  • Merck-Index:13,09458
  • Siedepunkt:217 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:86 °C
  • Dichte:1,284 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-773-6
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g
Technische Daten