AuftragsverfolgungKontakt
L-Threonin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. BACE4031298.1000
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
L-Threonin
Katalognr. BACE4031298.1000
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  72-19-5
L-Threonin
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  72-19-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
  • CAS Nummer:72-19-5
  • Formel:C₄H₉NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00064270
  • Molekulargewicht:119.12 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-774-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg