L-Threonin
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Katalognr. BACE4031298.0250
Marketsource
Anbieter: BACHEM BIOCHEMICA
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
- CAS Nummer:72-19-5
- Formel:C₄H₉NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00064270
- Molekulargewicht:119.12 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-774-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:250 g



