AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin | Avantor
L(-)-Prolin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. BACE4031088.0100
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
L(-)-Prolin
Katalognr. BACE4031088.0100
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  147-85-3
L(-)-Prolin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  147-85-3
Preis
SFr. 76.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS Nummer:147-85-3
  • Formel:C₅H₉NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064318
  • Molekulargewicht:115.13 g/mol
  • Merck-Index:13,07871
  • Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:220…222 °C
  • Dichte:1,35 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-702-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g