AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Leucin
L(+)-Leucin
Glass bottle for solids, 250 g
Katalognr. BACE4030792.0250
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
L(+)-Leucin
Katalognr. BACE4030792.0250
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  61-90-5
L(+)-Leucin
Glass bottle for solids, 250 g
CAS Nummer:  61-90-5
Preis
SFr. 76.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
  • CAS Nummer:61-90-5
  • Formel:C₆H₁₃NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00002617
  • Molekulargewicht:131.17 g/mol
  • Merck-Index:14,05451
  • Schmelzender Platingehalt:300 °C
  • Dichte:1,165 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-522-0
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    250 g