AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Isoleucin
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. BACE4030756.0500
Marketsource
Anbieter:   BACHEM BIOCHEMICA
L(+)-Isoleucin
Katalognr. BACE4030756.0500
Anbieter:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer:  73-32-5
L(+)-Isoleucin
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  73-32-5
Preis
SFr. 458.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sequence: H-Ile-OH
Synonyme:  L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
  • CAS Nummer:73-32-5
  • Formel:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00064222
  • Molekulargewicht:131.17 g/mol
  • Merck-Index:14,05179
  • Schmelzender Platingehalt:279…280 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-798-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g