L(+)-Isoleucin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. BACE4030756.0100
Marketsource
Anbieter: BACHEM BIOCHEMICA
L(+)-Isoleucin
Katalognr. BACE4030756.0100
Anbieter: BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
CAS Nummer: 73-32-5
Direkt zu
Product Details & Documents
Sequence: H-Ile-OH
Synonyme: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
- CAS Nummer:73-32-5
- Formel:H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
- MDL-Nummer:MFCD00064222
- Molekulargewicht:131.17 g/mol
- Merck-Index:14,05179
- Schmelzender Platingehalt:279…280 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-798-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g



