Reference electrodes, ScienceLine
Einzelne Bezugselektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-Ableitung, B 2920+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Platin, 12×120 mm
Katalognr. SCOI1070046
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Dokumente
Technical-Data_ScienceLine-pH-combination-electrodes_220-KB_PDF-English.pdf
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:B 2920+ Ag/AgCl
- Bezeichnung:Einzelne Bezugselektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-Ableitung
- Material:Glas
- Membran:Platin
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:−5...+100 °C
- pH:0 - 14