AuftragsverfolgungKontakt
Standard valves
2 mm, 4,5 mm
Katalognr. COWI016.702.5.2
Anbieter:   COWIE
Standard valves
Katalognr. COWI016.702.5.2
Anbieter:  COWIE
Standard valves
Standard valves
2 mm, 4,5 mm
Preis
41.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
  • Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
  • Valves may be sterlised at 135 °C
  • Very good chemical resistance
Technische Daten
  • Bohrung Ø:
    2 mm
  • Seq:
    08
  • Für Schlauch A-Ø:
    4,5 mm