Standard valves
3 mm, 8 mm
Codice catalogo COWI016.703.2
Nome del fornitore: COWIE
Vai a
Product Details & Documents
Standard valves made of PTFE.
- Maximum Pressure 1 bar at 100 °C and 5 mm Hg
- Valves may be sterlised at 135 °C
- Very good chemical resistance
Specifiche
- Bohrung Ø:3 mm
- Seq:09
- Für Schlauch A-Ø:8 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..