Magnetrührstäbchen-Entferner
350 mm, 10 mm
Katalognr. 442-0158
Anbieter: COWIE
Direkt zu
Product Details & Documents
PP-beschichteter, starker Alnico V-Magnetkern mit Aufhängeöse an einem Ende. Zur Entfernung von Magnetrührstäbchen aus Gefäßen aller Art.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Besonders beständig bei hohen und tiefen Temperaturen
Technische Daten
- Ø:10 mm
- Länge:350 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



