AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, flat type, PTFE | Avantor
Stoppers, flat type, PTFE
29/42, 57 mm
Katalognr. COWI010.129
Anbieter:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Katalognr. COWI010.129
Anbieter:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
29/42, 57 mm
Preis
36.10 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Technische Daten
  • NS:
    29/42
  • Höhe:
    57 mm